(R)-(+)-Lactato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-(+)-2-Hidroxipropionato de metilo
L0136-25G L0136-5G
TCIAL0136-25GEA 158 EUR
TCIAL0136-25G TCIAL0136-5G
(R)-(+)-Lactato de metilo ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-Lactato de metilo
Formula: C₄H₈O₃
MW: 104.11 g/mol
Pto. Ebullición: 33°C
Pto. de inflamación: 56°C
Número MDL: MFCD00004517
Núm. CAS: 17392-83-5
EINECS: 241-420-6
UN: 3272
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,06094
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=909ad2f85765c54c4f917d9f9d55f02dddd50e7c&vid=909ad2f85765c54c4f917d9f9d55f02dddd50e7c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +7.9 to +8.5 deg (neat)