L-Lisina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
L(+)-Lisina, (S)-(+)-Lisina, H-Lys-OH
L0129-25G
L0129-5G
TCIAL0129-25GEA
71
EUR
TCIAL0129-25G
TCIAL0129-5G
L-Lisina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
L-Lisina
Formula:
C₆H₁₄N₂O₂ MW: 146,19 g/mol Pto. Ebullición: 290 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 196 °C |
Número MDL:
MFCD00064433 Núm. CAS: 56-87-1 EINECS: 200-294-2 Índice Merck: 14,05636 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +24.0 to +27.0 deg (C=2, 5mol/L HCl) |
Solubility in Water | almost transparency |