(R)-(-)-Ethyl mandelate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
D(-)-Glicolato de etilo
M1344-25G
M1344-5G
TCIAM1344-25GEA
139
EUR
TCIAM1344-25G
TCIAM1344-5G
(R)-(-)-Ethyl mandelate ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-Ethyl mandelate
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol |
Número MDL:
MFCD00064248 Núm. CAS: 10606-72-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 95.0 ee% |
Freezing point | 26.0 to 31.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -130 to -145 deg (C=1, CHCl3) |