(R)-(-)-Methyl mandelate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
D(-)-Glicolato de metilo
M1349-1G
M1349-5G
TCIAM1349-1GEA
19
EUR
TCIAM1349-1G
TCIAM1349-5G
(R)-(-)-Methyl mandelate ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-Methyl mandelate
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Pto. Ebullición: 267 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 51…53 °C |
Número MDL:
MFCD00064247 Núm. CAS: 20698-91-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | -140 to -150 deg (C=1,MeOH) |