(S)-(+)-Methyl mandelate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1350-1G
M1350-5G
TCIAM1350-1GEA
18
EUR
TCIAM1350-1G
TCIAM1350-5G
(S)-(+)-Methyl mandelate ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-Methyl mandelate
Formula:
C₉H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 138°C Pto. de fusión: 58 °C |
Número MDL:
MFCD00064246 Núm. CAS: 21210-43-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 95.0 ee% |
Melting point | 53.0 to 56.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +138.0 to +142.0 deg (C=1, Methanol) |