1-Fenilbutano-1,3-diona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0160-25G P0160-500G P0160-100G
TCIAP0160-25GEA 25 EUR
TCIAP0160-25G TCIAP0160-500G TCIAP0160-100G
1-Fenilbutano-1,3-diona ≥98.0% (por GC)
1-Fenilbutano-1,3-diona
Formula: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Pto. Ebullición: 262°C
Pto. de fusión: 57…59 °C
Densidad: 1,0899 g/cm³ (60 °C)
Número MDL: MFCD00008786
Núm. CAS: 93-91-4
EINECS: 202-286-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6b6b586f63dbf94464727d735df038858cd57b2&vid=d6b6b586f63dbf94464727d735df038858cd57b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency