(Trifluorometil)trimetilsilano ≥97.0% (por GC) trifluoromethylating reagent
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1570-25G
T1570-5G
TCIAT1570-25GEA
162
EUR
TCIAT1570-25G
TCIAT1570-5G
(Trifluorometil)trimetilsilano ≥97.0% (por GC) trifluoromethylating reagent
(Trifluorometil)trimetilsilano
Formula:
C₄H₉F₃Si Pto. Ebullición: 55°C Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –32°C |
Número MDL:
MFCD00145454 Núm. CAS: 81290-20-2 UN: 1993 ADR: 3,II Índice Merck: 14,09683 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |