α-Bromo-p-toluonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p-(Bromometil)benzonitrilo, 4-(Bromometil)benzonitrilo
C1398-25G C1398-250G
TCIAC1398-25GEA 75 EUR
TCIAC1398-25G TCIAC1398-250G
α-Bromo-p-toluonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-Bromo-p-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de fusión: 115
Número MDL: MFCD00001829
Núm. CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7488db8aae19be482ac24cdb5edb21afb678aa1&vid=a7488db8aae19be482ac24cdb5edb21afb678aa1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency