2,3,5,6-Tetrametil-m-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1457-25G T1457-5G
TCIAT1457-25GEA 183 EUR
TCIAT1457-25G TCIAT1457-5G
2,3,5,6-Tetrametil-m-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3,5,6-Tetrametil-m-fenilendiamina
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150…153 °C
Número MDL: MFCD00007905
Núm. CAS: 3102-87-2
EINECS: 221-457-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a215eec0e8a796cba59263dee2b085efc20456cf&vid=a215eec0e8a796cba59263dee2b085efc20456cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C