6-Nitro-2,3,4-trifluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-4,5,6-trifluoroanilina
T2783-1G T2783-5G
TCIAT2783-1GEA 60 EUR
TCIAT2783-1G TCIAT2783-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoroanilina ≥98.0% (por GC)
6-Nitro-2,3,4-trifluoroanilina
Formula: C₆H₃F₃N₂O₂
MW: 192,1 g/mol
Número MDL: MFCD00174089
Núm. CAS: 148416-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e87217369dff500c0cd3ad8ff0e75baf2a3c2865&vid=e87217369dff500c0cd3ad8ff0e75baf2a3c2865&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C