3,3',5,5'-Tetrametilbencidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: TMB
T2573-1G T2573-5G
TCIAT2573-1GEA 39 EUR
TCIAT2573-1G TCIAT2573-5G
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina
Formula: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240.35 g/mol
Pto. Ebullición: 402
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007748
Núm. CAS: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b7cf5c35f6a6b91e176f58848dee9c415f33f98&vid=8d340dc7f0e14e1c07c30435e7751fbb7ae3c0a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 172.0 deg-C
Peroxidase detection test to pass test