2-(2-Bromofenil)etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3516-25G B3516-5G
TCIAB3516-25GEA 282 EUR
TCIAB3516-25G TCIAB3516-5G
2-(2-Bromofenil)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(2-Bromofenil)etanol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Número MDL: MFCD00093566
Núm. CAS: 1074-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf9f7718c4b08de68808441e15fab1967641a23b&vid=cf9f7718c4b08de68808441e15fab1967641a23b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %