3-Metil-1-butanotiol ≥94.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Mercapto-3-methylbutane, 3-Methylbutyl mercaptan, Isopentyl mercaptan
I0149-25ML
I0149-250ML
TCIAI0149-25MLEA
36
EUR
TCIAI0149-25ML
TCIAI0149-250ML
3-Metil-1-butanotiol ≥94.0% (by titrimetric analysis)
3-Metil-1-butanotiol
Formula:
C₅H₁₂S Pto. Ebullición: 120°C Pto. de fusión: –134 °C Densidad: 0,8548 g/cm³ (0 °C) Pto. de inflamación: 19°C |
Número MDL:
MFCD00004899 Núm. CAS: 541-31-1 EINECS: 208-774-3 UN: 3336 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 94.0 % |