5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio cloruro ≥98.0% (by HPLC) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cloruro de 5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-2H-tetrazolio, INT, Cloruro de 5-fenil-3-(4-iodofenil)-2-(4-nitrofenil)-2H-tetrazolio
I0781-1G I0781-100MG
TCIAI0781-1GEA 43 EUR
TCIAI0781-1G TCIAI0781-100MG
5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio cloruro ≥98.0% (by HPLC) for biochemical research
Cloruro de 5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio
Formula: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
MW: 505.7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011961
Núm. CAS: 146-68-9
EINECS: 205-676-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2fdf454876bb756601be375474d02002e813fb3&vid=ef9ccb6bfc48f57117961babb80aea5f668d4d31&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 6.0 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test v