2,5-Difeniloxazol ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen) for scintillation spectrometry
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: PPO, 2,5-Difenil-1,3-oxazol
D0902-25G D0902-500G D0902-100G
TCIAD0902-25GEA 82 EUR
TCIAD0902-25G TCIAD0902-500G TCIAD0902-100G
2,5-Difeniloxazol ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen) for scintillation spectrometry
2,5-Difeniloxazol
Formula: C₁₅H₁₁NO
MW: 221,26 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 70…72 °C
Densidad: 1,094 g/cm³ (99 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005306
Núm. CAS: 92-71-7
EINECS: 202-181-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b96dcdbb61120b87c52a3c9b5e8bba19e87ac710&vid=af2ab6cb1845b917f9171f581102b6ac401076a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity