Isopreno ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Metil-1,3-butadieno, 2-Metilbuta-1,3-dieno
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
I0160-25ML I0160-500ML
TCIAI0160-25MLEA 17 EUR
TCIAI0160-25ML TCIAI0160-500ML
Isopreno ≥99.0% (por GC) estabilizado
Isopreno
Formula: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Pto. Ebullición: 35°C
Pto. de fusión: -146°C
Densidad: 0,681 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -54°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008600
Núm. CAS: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
UN: 1218
ADR: 3,I
Índice Merck: 14,05201
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a93b3d3f4f89c1409e9d4a9bcb43fdea33a0148&vid=7a93b3d3f4f89c1409e9d4a9bcb43fdea33a0148&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %