Indol-3-etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: β-Indol-3-iletanol
I0030-1G I0030-25G I0030-5G
TCIAI0030-1GEA 25 EUR
TCIAI0030-1G TCIAI0030-25G TCIAI0030-5G
Indol-3-etanol ≥98.0% (por GC)
Indol-3-etanol
Formula: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Pto. Ebullición: 179°C
Pto. de fusión: 55…57 °C
Número MDL: MFCD00005659
Núm. CAS: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Índice Merck: 14,09798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=484d1bec8ce996c34b037c195412f72f56af8264&vid=484d1bec8ce996c34b037c195412f72f56af8264&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity