3-(Hidroximetil)indol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Indolmethanol, 3-Indolcarbinol, (1H-Indol-3-yl)methanol, Indole-3-methanol, (Indole-3-yl)methanol, 3-Indolemethanol, Indole-3-carbinol
I0496-25G I0496-5G
TCIAI0496-25GEA 141 EUR
TCIAI0496-25G TCIAI0496-5G
3-(Hidroximetil)indol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3-(Hidroximetil)indol
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005632
Núm. CAS: 700-06-1
EINECS: 211-836-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32adee6338a022600954052326beb972e80b8139&vid=32adee6338a022600954052326beb972e80b8139&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %