meso-Tetrafenilporfina ultra-high sensitive spectrophotometric reagent for Cu
Proveedor: TCI
A5012-1G A5012-25G
TCIAA5012-1GEA 31 EUR
TCIAA5012-1G TCIAA5012-25G
meso-Tetrafenilporfina ultra-high sensitive spectrophotometric reagent for Cu
meso-Tetrafenilporfina
Formula: C₄₄H₃₀N₄
Densidad: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011680
Núm. CAS: 917-23-7
EINECS: 213-025-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5beb9473f042f6c9ea8a017f4f33fd8b79f90e&vid=958cdff18fe91aa8cd5fe3199fa8df986427f5e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark purple to Black powder to crystal
Lambda max. 415.0 to 418.0 nm (DMF)
Molar extinction coefficient min. 420000 (1mg/L, DMF, 415.0 to 418.0 nm)