Butil vinil éter ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
n-Butyl vinyl ether
Estabilización:
estabilizado con hidróxido de potasio
B0746-500ML
B0746-25ML
TCIAB0746-500MLEA
40
EUR
TCIAB0746-500ML
TCIAB0746-25ML
Butil vinil éter ≥98.0% (por GC) estabilizado
Butil vinil éter
Formula:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Pto. Ebullición: 93°C Pto. de fusión: -92°C Densidad: 0,7804 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: -9°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009454 Núm. CAS: 111-34-2 EINECS: 203-860-7 UN: 2352 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |