1,5-Diamino-2-metilpentano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0205-25ML M0205-500ML
TCIAM0205-25MLEA 17 EUR
TCIAM0205-25ML TCIAM0205-500ML
1,5-Diamino-2-metilpentano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,5-Diamino-2-metilpentano
Formula: C₆H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de fusión: –60…–50 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00013460
Núm. CAS: 15520-10-2
EINECS: 239-556-6
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dca7acf0915a10d81f55bc95d0934aef6b82c69&vid=0dca7acf0915a10d81f55bc95d0934aef6b82c69&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %