Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
B3022-1G B3022-5G
TCIAB3022-1GEA 40 EUR
TCIAB3022-1G TCIAB3022-5G
Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.93 g/mol
Número MDL: MFCD01631349
Núm. CAS: 153254-09-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0aa987f97d864d48f40c9b8635eab1c70f30d2c&vid=b0aa987f97d864d48f40c9b8635eab1c70f30d2c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %