Ácido (2-metilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-2-metilfenilborano
M1313-25G
M1313-5G
TCIAM1313-25GEA
94
EUR
TCIAM1313-25G
TCIAM1313-5G
Ácido (2-metilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-metilfenil)metabórico
Formula:
C₇H₉BO₂ MW: 135.96 g/mol |
Número MDL:
MFCD00093526 Núm. CAS: 16419-60-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 98.0 to 116.0 % |