Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-3,5-bis(trifluorometil)fenilborano
B1886-1G
B1886-5G
B1886-25G
TCIAB1886-1GEA
16
EUR
TCIAB1886-1G
TCIAB1886-5G
TCIAB1886-25G
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula:
C₈H₅BF₆O₂ MW: 257.93 g/mol |
Número MDL:
MFCD00051850 Núm. CAS: 73852-19-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 95.0 to 108.0 % |