Ácido (3-aminofenil)metabórico monohidrato (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-3-aminofenilborano monohidrato
A1281-1G
A1281-25G
A1281-5G
TCIAA1281-1GEA
24
EUR
TCIAA1281-1G
TCIAA1281-25G
TCIAA1281-5G
Ácido (3-aminofenil)metabórico monohidrato (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-aminofenil)metabórico monohidrato
Formula:
C₆H₈BNO₂·1H₂O MW: 154.96 g/mol |
Número MDL:
MFCD00149554 Núm. CAS: 206658-89-1 EINECS: 250-189-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | 97.0 to 116.0 % |