Ácido (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-cloro-3-(trifluorometil)fenilborano
C2571-1G C2571-5G
TCIAC2571-1GEA 83 EUR
TCIAC2571-1G TCIAC2571-5G
Ácido (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,37 g/mol
Número MDL: MFCD03094999
Núm. CAS: 176976-42-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f02eda59d861263e383bfd47af13bdc8c3af8827&vid=f02eda59d861263e383bfd47af13bdc8c3af8827&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %