Ácido (4-metilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-metilfenilborano
M1126-25G M1126-5G
TCIAM1126-25GEA 227 EUR
TCIAM1126-25G TCIAM1126-5G
Ácido (4-metilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-metilfenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₂
MW: 135.96 g/mol
Pto. de fusión: 260
Número MDL: MFCD00039138
Núm. CAS: 5720-05-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a499cf2271d075c72cab3183ccd4470856d940&vid=88a499cf2271d075c72cab3183ccd4470856d940&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %