Disulfuro de bis(4-clorofenilo) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Bis(4-chlorophenyl) disulphide
D0360-25G D0360-5G
TCIAD0360-25GEA 102 EUR
TCIAD0360-25G TCIAD0360-5G
Disulfuro de bis(4-clorofenilo) ≥98.0% (por GC)
Disulfuro de bis(4-clorofenilo)
Formula: C₁₂H₈Cl₂S₂
MW: 287.23 g/mol
Pto. Ebullición: 180°C
Número MDL: MFCD00013642
Núm. CAS: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3adeb7917798f0dd9e98c24c2adc7c0636869f&vid=6d3adeb7917798f0dd9e98c24c2adc7c0636869f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C