o-Tolilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (2-Metilfenil)acetonitrilo
X0045-25ML X0045-100ML
TCIAX0045-25MLEA 48 EUR
TCIAX0045-25ML TCIAX0045-100ML
o-Tolilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
o-Tolilacetonitrilo
Formula: C₉H₉N
MW: 131.18 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Densidad: 1.0156
Número MDL: MFCD00001904
Núm. CAS: 22364-68-7
EINECS: 244-937-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d7d9ad554d38d031f4e1c3d5a5f105986fb97a&vid=40d7d9ad554d38d031f4e1c3d5a5f105986fb97a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %