(±)-1,2-Epitiopropano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (±)-Sulfuro de propileno, (±)-Propileno sulfuro
Estabilización: Stabilised with butyl mercaptan
P0321-25ML P0321-5ML
TCIAP0321-25MLEA 148 EUR
TCIAP0321-25ML TCIAP0321-5ML
(±)-1,2-Epitiopropano ≥98.0% (por GC) estabilizado
(±)-1,2-Epitiopropano
Formula: C₃H₆S
MW: 74.15 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de fusión: -91
Pto. de inflamación: 10°C
Número MDL: MFCD00005160
Núm. CAS: 1072-43-1
EINECS: 214-007-3
UN: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3decdcb11393511e33899588c6ff01afa8bd944&vid=f3decdcb11393511e33899588c6ff01afa8bd944&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %