Sulfuro de dimetilo-borano ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Borane-methyl sulphide complex
D1843-25ML D1843-100ML
TCIAD1843-25MLEA 31 EUR
TCIAD1843-25ML TCIAD1843-100ML
Sulfuro de dimetilo-borano ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Sulfuro de dimetilo-borano
Formula: C₂H₉BS
MW: 75.97 g/mol
Pto. de fusión: -27
Pto. de inflamación: 18°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013189
Núm. CAS: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 3399
ADR: 4.3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=146034299cc86ec68142ab39085c8f70d72a90d8&vid=146034299cc86ec68142ab39085c8f70d72a90d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %