EDTA sal tetrasódica hidrato 98,0 Titrimetric Biochemical Research
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate hydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid trisodium salt hydrate, Edetic acid trisodium salt hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid trisodium salt hydrate
T2599-25G
T2599-5G
TCIAT2599-25GEA
34
EUR
TCIAT2599-25G
TCIAT2599-5G
EDTA sal tetrasódica hidrato 98,0 Titrimetric Biochemical Research
EDTA sal tetrasódica hidrato
Formula:
C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·H₂O MW: 376.21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013305 Núm. CAS: 85715-60-2 EINECS: 205-758-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % (as Dihydrate) |
Water | 7.5 to 10.5 % |
Enzyme inhibition test | to pass test |