2-Cloroestireno ≥96.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Atención


Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol

C0288-25G C0288-5G
TCIAC0288-25GEA 235 EUR
TCIAC0288-25G TCIAC0288-5G
2-Cloroestireno ≥96.0% (por GC) estabilizado
2-Cloroestireno
Formula: C₈H₇Cl
Pto. Ebullición: 187°C
Pto. de fusión: –63°C
Densidad: 1,10001 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000567
Núm. CAS: 2039-87-4
EINECS: 218-026-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72f2adf01de2b9c60190437a84b81a35aab055ed&vid=72f2adf01de2b9c60190437a84b81a35aab055ed&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR