4-Cloroestireno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
C0290-10ML
C0290-25ML
TCIAC0290-10MLEA
22
EUR
TCIAC0290-10ML
TCIAC0290-25ML
4-Cloroestireno ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-Cloroestireno
Formula:
C₈H₇Cl Pto. Ebullición: 192 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –15,9 °C Densidad: 1,155 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 64°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000632 Núm. CAS: 1073-67-2 EINECS: 214-028-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |