3-Fluoroestireno ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
F0409-1G F0409-5G
TCIAF0409-1GEA 55 EUR
TCIAF0409-1G TCIAF0409-5G
3-Fluoroestireno ≥97.0% (por GC) estabilizado
3-Fluoroestireno
Formula: C₈H₇F
Pto. Ebullición: 41°C
Densidad: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 29°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000341
Núm. CAS: 350-51-6
EINECS: 206-504-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d16cdc45b7ce100c2960a6b4b587e9b00251b1d&vid=7d16cdc45b7ce100c2960a6b4b587e9b00251b1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %