Ácido 5-Bromo-2-tiofenoborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
B2862-1G B2862-5G
TCIAB2862-1GEA 53 EUR
TCIAB2862-1G TCIAB2862-5G
Ácido 5-Bromo-2-tiofenoborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 5-Bromo-2-tiofenoborónico
Formula: C₄H₄BBrO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02094028
Núm. CAS: 162607-17-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %