2,3,4,5,6-Pentafluoroestireno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
P0862-25G P0862-5G
TCIAP0862-25GEA 184 EUR
TCIAP0862-25G TCIAP0862-5G
2,3,4,5,6-Pentafluoroestireno ≥98.0% (por GC) estabilizado
2,3,4,5,6-Pentafluoroestireno
Formula: C₈H₃F₅
MW: 194,1 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Densidad: 1,4295 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000300
Núm. CAS: 653-34-9
EINECS: 211-500-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e6fc5b3045e544bd84bb87404fdf6c32d079d11&vid=5e6fc5b3045e544bd84bb87404fdf6c32d079d11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %