2-Metil-2-nitropropano-1,3-diol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Nitro-2-methyl-1,3-propanediol
M0639-25G
M0639-5G
TCIAM0639-25GEA
163
EUR
TCIAM0639-25G
TCIAM0639-5G
2-Metil-2-nitropropano-1,3-diol ≥98.0% (por GC)
2-Metil-2-nitropropano-1,3-diol
Formula:
C₄H₉NO₄ MW: 135,12 g/mol Pto. Ebullición: 324 °C (1013 hPa) |
Número MDL:
MFCD00024812 Núm. CAS: 77-49-6 EINECS: 201-031-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 154.0 to 158.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |