N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato 98,0 Titrimetric Coupling Agent for Peptides Synthesis
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide monohydrochloride, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDC hydrochloride, EDC, EDAC HCl, EDAC hydrochloride, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, WSC HCl, EDC HCl
D1601-25G
D1601-250G
D1601-5G
D1601-100G
TCIAD1601-25GEA
154
EUR
TCIAD1601-25G
TCIAD1601-250G
TCIAD1601-5G
TCIAD1601-100G
N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato 98,0 Titrimetric Coupling Agent for Peptides Synthesis
N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato
Formula:
C₈H₁₇N₃·HCl MW: 191.7 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012503 Núm. CAS: 25952-53-8 EINECS: 247-361-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |