N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio sulfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Sulfato de N,N-dimetilbenceno-1,4-diamonio
D0782-500G D0782-25G
TCIAD0782-500GEA 846 EUR
TCIAD0782-500G TCIAD0782-25G
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio sulfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio sulfato
Formula: C₈H₁₄N₂O₄S
MW: 234,28 g/mol
Pto. de fusión: 205°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012992
Núm. CAS: 536-47-0
EINECS: 208-636-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59ac8efbbdc97c4f99842d96ad20bfb0fe7c84ba&vid=59ac8efbbdc97c4f99842d96ad20bfb0fe7c84ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency