Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
D0844-1G D0844-100MG
TCIAD0844-1GEA 96 EUR
TCIAD0844-1G TCIAD0844-100MG
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Pto. de fusión: 223°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012159
Núm. CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e42e2c7ffb64be9f45938a1a20a23635f505685&vid=74bb7e7999e5c709cb9252ce6cb01a235e0c3e7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test