4-Aminonaftaleno-1-sulfonato de sodio tetrahidrato ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
A0353-25G A0353-100G
TCIAA0353-25GEA 16 EUR
TCIAA0353-25G TCIAA0353-100G
4-Aminonaftaleno-1-sulfonato de sodio tetrahidrato ≥95.0% (by total nitrogen basis)
4-Aminonaftaleno-1-sulfonato de sodio tetrahidrato
Formula: C₁₀H₈NNaO₃S.4H₂O
Pto. de fusión: 280 °C
Número MDL: MFCD00044844
Núm. CAS: 130-13-2
EINECS: 204-975-5
Índice Merck: 14,06403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18f2b7a0eb13977cf28c122555121b637447d89e&vid=b6f625f2552d9688b7f14acc5ef5f381d239d187&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 20.0 to 25.0 %