X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida), sal ciclohexilamonio) ≥98.0% (by HPLC) for biochemical research
Proveedor: TCI
B3620-10MG
B3620-100MG
TCIAB3620-10MGEA
24
EUR
TCIAB3620-10MG
TCIAB3620-100MG
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida), sal ciclohexilamonio) ≥98.0% (by HPLC) for biochemical research
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida), sal ciclohexilamonio)
Formula:
C₂₀H₂₆BrClN₂O₇ Pto. de fusión: 230 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00058543 Núm. CAS: 114162-64-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
beta-Glucuronidase detection test | to pass test |