4,4,4-Trifluoro-1-(2-tienil)butano-1,3-diona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T0438-25G
T0438-500G
TCIAT0438-25GEA
26
EUR
TCIAT0438-25G
TCIAT0438-500G
4,4,4-Trifluoro-1-(2-tienil)butano-1,3-diona ≥98.0% (por GC)
4,4,4-Trifluoro-1-(2-tienil)butano-1,3-diona
Formula:
C₈H₅F₃O₂S Pto. Ebullición: 104°C Pto. de fusión: 40…47 °C Pto. de inflamación: 111 °C |
Número MDL:
MFCD00005445 Núm. CAS: 326-91-0 EINECS: 206-316-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |