o,o,o-Tritolil fosfato ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
P1331-25G
P1331-5G
TCIAP1331-25GEA
306
EUR
TCIAP1331-25G
TCIAP1331-5G
o,o,o-Tritolil fosfato ≥97.0% (por GC)
o,o,o-Tritolil fosfato
Formula:
C₂₁H₂₁O₄P Pto. Ebullición: 410°C Pto. de fusión: 11 °C Densidad: 1,1955 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 225°C |
Número MDL:
MFCD00041906 Núm. CAS: 78-30-8 EINECS: 201-103-5 UN: 2574 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,09764 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |