3-Nitro-1,2,4-triazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) coupling agent
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0477-5G
N0477-1G
TCIAN0477-5GEA
96
EUR
TCIAN0477-5G
TCIAN0477-1G
3-Nitro-1,2,4-triazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) coupling agent
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Formula:
C₂H₂N₄O₂ Pto. de fusión: 210…215 °C Densidad: 1,65 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009749 Núm. CAS: 24807-55-4 EINECS: 246-468-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |