CAPS ≥98.0% (by titrimetric analysis) good's buffer component for biological research
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
C0921-25G
C0921-250G
TCIAC0921-25GEA
23
EUR
TCIAC0921-25G
TCIAC0921-250G
CAPS ≥98.0% (by titrimetric analysis) good's buffer component for biological research
CAPS (Ácido 3-(ciclohexilamino)propanosulfónico)
Formula:
C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H Pto. de fusión: 324 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003837 Núm. CAS: 1135-40-6 EINECS: 214-492-1 Índice Merck: 14,01767 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Absorbance | max. 0.20 (0.5 mol/L、H2O、260 nm) |
Solubility in Water | almost transparency |