Etilamina ∼70% ∼12 mol/L in water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
E0246-25ML E0246-500ML
TCIAE0246-25MLEA 16 EUR
TCIAE0246-25ML TCIAE0246-500ML
Etilamina ∼70% ∼12 mol/L in water
Etilamina
Formula: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Pto. Ebullición: 17
Pto. de fusión: -81.1
Densidad: 0.689
Pto. de inflamación: –24°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008160
Núm. CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9039657f22d67397c1c357c20d83350148bb6b52&vid=a9885382f6d07ece3e33a887fe15fe6b04f59cd0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 69.0 to 73.0 w/w%