(S)-(+)-Epiclorohidrina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-(+)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, (S)-(+)-1-Cloro-2,3-epoxipropano
E0533-25G
E0533-5G
TCIAE0533-25GEA
91
EUR
TCIAE0533-25G
TCIAE0533-5G
(S)-(+)-Epiclorohidrina ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-Epiclorohidrina
Formula:
ClCH₂CH(O)CH₂ MW: 92,52 g/mol Pto. Ebullición: 113 - 115 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –48 °C Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 34°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00077760 Núm. CAS: 67843-74-7 EINECS: 482-080-0 UN: 2023 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | +42.0 to +47.0 deg (Neat) |