Magnesio cloruro 1 mol/l (2 N) en solución acuosa
Proveedor: Cayman Chemical
600214-5 600214-10 600214-25
CAYM600214-5EA 16.5 EUR
CAYM600214-5 CAYM600214-10 CAYM600214-25
Magnesio cloruro 1 mol/l (2 N) en solución acuosa
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011106
Núm. CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Índice Merck: 13,05684